GF81144187
Manganese
powder, 300 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.5%
Sinónimos:
MN006012
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.5%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 811-441-87
resistividad
185 μΩ-cm, 20°C
peso
2000 g
tamaño de la part. máx.
300 (micron)
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable