GF81135132
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), fiber, tex number 22, L 100 m, filament diameter 0.0211mm
Sinónimos:
FP305722
formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 811-351-32
Longitud
100 m
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable