Documentos clave
GF81042252
Aluminum alloy 5251
foil, Al97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 250 × 250 mm, condition mirror polished on both sides
Sinónimos:
AL230751
Seleccione un Tamaño
1 EA
201,00 €
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
201,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 810-422-52
tamaño
250 × 250 mm
grosor
1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)