Documentos clave
GF81032712
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.1m wire, 0.050mm diameter, annealed
Sinónimos:
AU075150
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
El producto GF81032712 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 810-327-12
L × diám.
0.1 m × 0.050 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)