Documentos clave
GF80828501
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 10 m
Sinónimos:
ES345910
Seleccione un Tamaño
1 EA
209,00 €
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
209,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 808-285-01
Longitud
10 m
Diámetro
0.18 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)