Merck
GF80822066
Copper
foil, thickness 0.075 mm, coil width 10 mm, length 10 m
Sinónimos:
CU000531
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
El producto GF80822066 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 808-220-66
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
Longitud
10 m
bobina anchura
10 mm
grosor
0.075 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)