Documentos clave
GF80430027
Polycarbonate
(PC), tube, outside diameter 20mm, L 500 mm, wall thickness 2 mm
Sinónimos:
CT307500
Seleccione un Tamaño
1 EA
213,00 €
5 EA
862,00 €
10 EA
1570,00 €
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
213,00 €
5 EA
862,00 €
10 EA
1570,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 804-300-27
Longitud
500 mm
pared grosor
2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)