Documentos clave
GF79372592
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
Sinónimos:
AS506100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
El producto GF79372592 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 793-725-92
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)