Documentos clave
GF79318345
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
10m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AL035140
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
El producto GF79318345 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 793-183-45
L × diám.
10 m × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)