Documentos clave
GF78785511
Alumina
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
Sinónimos:
AL606103
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
El producto GF78785511 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 787-855-11
peso
200 g
tamaño máx. del bulto
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)