Documentos clave
GF78412518
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, conductor diameter 0.125 mm, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 5 m, insulation thickness 0.01 mm
Sinónimos:
CU065821
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
El producto GF78412518 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 784-125-18
Longitud
5 m
Diámetro
0.125 mm
aislamiento grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)