Merck
GF78386293
Magnesio
rod, 1.6 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
MG007910
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto GF78386293, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
rod
temp. de autoignición
950 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 783-862-93
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
Longitud
100 mm
diámetro
1.6 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)