Documentos clave
GF77796781
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fabric, weight.m-2-92g, size 300 × 300 mm, thickness 0.13 mm
Sinónimos:
ES303520
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto GF77796781, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
fabric
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 777-967-81
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.13 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)