Documentos clave
GF77572064
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, size 115 × 115 mm, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
Sinónimos:
ES301914
Seleccione un Tamaño
1 EA
235,00 €
5 EA
952,00 €
10 EA
1740,00 €
235,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
235,00 €
5 EA
952,00 €
10 EA
1740,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
235,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 775-720-64
tamaño
115 × 115 mm
grosor
0.012 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)