Documentos
GF77408185
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
NB546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Análisis
99%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 774-081-85
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)