Documentos clave
GF77013008
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
ET311150
Seleccione un Tamaño
1 EA
128,00 €
5 EA
517,00 €
10 EA
943,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
128,00 €
5 EA
517,00 €
10 EA
943,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 770-130-08
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)