Documentos clave
GF76705915
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, size 600 × 600 mm, colorless
Sinónimos:
AM301026
Seleccione un Tamaño
5 EA
723,00 €
10 EA
1330,00 €
723,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
723,00 €
10 EA
1330,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
723,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 767-059-15
tamaño
600 × 600 mm
grosor
0.025 mm
color
colorless
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)