Documentos clave
GF76548910
Nickel-molybdenum alloy, Ni80Mo20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinónimos:
NJ026010
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 765-489-10
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)