Documentos clave
GF76438075
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, black
Sinónimos:
SU337930
Seleccione un Tamaño
1 EA
346,00 €
10 EA
943,00 €
5 EA
1400,00 €
346,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
346,00 €
10 EA
943,00 €
5 EA
1400,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
346,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 764-380-75
Longitud
100 mm
Diámetro
30 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)