Documentos clave
GF76290699
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 210 × 295 mm, gray
Sinónimos:
ES301451
Seleccione un Tamaño
1 EA
104,00 €
5 EA
419,00 €
10 EA
766,00 €
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
104,00 €
5 EA
419,00 €
10 EA
766,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 762-906-99
tamaño
210 × 295 mm
grosor
0.25 mm
color
gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)