Documentos clave
GF76020375
Cupric oxide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g
Sinónimos:
CU506020
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 760-203-75
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
75 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)