Merck
GF75679666
Tungsten
powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 500 g, purity 99.95%
Sinónimos:
W 006015, W
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
W
Número de CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
El producto GF75679666 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
99.95%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 756-796-66
resistividad
4.9 μΩ-cm, 20°C
peso
500 g
tamaño medio de partícula
<1 μm (FSSR)
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)