Documentos clave
GF75640147
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, transparent pale amber
Sinónimos:
EK301250
Seleccione un Tamaño
1 EA
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 756-401-47
Longitud
0.5 m
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)