Merck
GF75603348
Copper
insulated wire, conductor diameter 0.04 mm, length 50 m, insulation thickness 0.005 mm
Sinónimos:
CU005841
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
El producto GF75603348 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 756-033-48
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
Longitud
50 m
Diámetro
0.04 mm
aislamiento grosor
0.005 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)