GF75372396
Hastealloy® c-22
wire, 1.0 mm diameter, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, size 200 mm, temper annealed
Sinónimos:
NE095350
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 753-723-96
tamaño
200 mm
diámetro
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.