Documentos clave
GF75351539
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, polyester insulation
Sinónimos:
FE245850
Seleccione un Tamaño
1 EA
217,00 €
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
217,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyester insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 753-515-39
Longitud
5 m
conductor diám.
0.25 mm
aislamiento grosor
0.009 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)