Documentos clave
GF75234955
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE290350
Seleccione un Tamaño
10 EA
851,00 €
851,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
851,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
851,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
precipitation hardenable
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 752-349-55
tamaño × grosor
8 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)