Documentos clave
GF75183611
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 500 m, temper hard
Sinónimos:
CU025120
Seleccione un Tamaño
1 EA
421,00 €
421,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
421,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
421,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 751-836-11
Longitud
500 m
diámetro
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)