Documentos clave
GF75008156
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g
Sinónimos:
B 626300
Seleccione un Tamaño
1 EA
205,00 €
205,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
205,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
205,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 750-081-56
peso
200 g
tamaño nominal del gránulo
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)