Documentos clave
GF74856549
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.13 mm, L 10 m, coil width 30 mm
Sinónimos:
AR311310
Seleccione un Tamaño
1 EA
531,00 €
531,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
531,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
531,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 748-565-49
Longitud
10 m
bobina anchura
30 mm
grosor
0.13 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)