Documentos clave
GF74468605
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
50mm tube, 0.94mm outside diameter, 0.12mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
PT017150
Seleccione un Tamaño
1 EA
929,00 €
929,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
929,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
929,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 744-686-05
L × grosor
50 mm × 0.12 mm
D.E. × D.I.
0.94 mm × 0.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)