Documentos clave
GF74447499
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI030260
Seleccione un Tamaño
1 EA
967,00 €
967,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
967,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
967,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 744-474-99
tamaño × grosor
2 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)