Documentos clave
GF74410387
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinónimos:
ES361150
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 744-103-87
Longitud
0.5 m
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)