Documentos clave
GF74401747
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 200 x 200mm, 0.50mm thickness, as rolled
Sinónimos:
NI050320
Seleccione un Tamaño
1 EA
799,00 €
5 EA
3040,00 €
799,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
799,00 €
5 EA
3040,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
799,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 744-017-47
tamaño × grosor
200 mm × 200 mm × 0.50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)