Merck
GF74325966
Molybdenum
foil, thickness 0.03 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
MO000240
Seleccione un Tamaño
1 EA
406,00 €
5 EA
1540,00 €
10 EA
2840,00 €
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
406,00 €
5 EA
1540,00 €
10 EA
2840,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número de CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141727
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 743-259-66
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.03 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)