Documentos clave
GF74132333
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 2.0mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Sinónimos:
FE246820
Seleccione un Tamaño
1 EA
248,00 €
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
248,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
spheres (grade 100)
calidad
precision sphere
envase
1 ea of 100 pieces
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 741-323-33
Diámetro
2.0 mm
sphericity
2.50 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)