Documentos clave
GF73451673
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.60mm thickness, annealed
Sinónimos:
CU100450
Seleccione un Tamaño
1 EA
303,00 €
5 EA
1150,00 €
303,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
303,00 €
5 EA
1150,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
303,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 734-516-73
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.60 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)