Documentos clave
GF73240893
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 1m coil, 0.0125mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020210
Seleccione un Tamaño
1 EA
528,00 €
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
528,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 732-408-93
tamaño × grosor
1 m × 0.0125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)