Documentos clave
GF72666715
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 100g
Sinónimos:
ZN026011
Seleccione un Tamaño
1 EA
624,00 €
624,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
624,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
624,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 726-667-15
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)