Documentos clave
GF72415201
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 4mm disks, 0.012mm thickness
Sinónimos:
NI180220
Seleccione un Tamaño
10 EA
1070,00 €
1070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1070,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 724-152-01
diám. × grosor
4 mm × 0.012 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)