Documentos clave
GF71354932
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 10mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI030290
Seleccione un Tamaño
10 EA
873,00 €
873,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
873,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
873,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 713-549-32
tamaño × grosor
10 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)