Merck
GF70906170
Platinum
wire, 0.635 mm diameter, size 100 mm, purity 99.99%
Sinónimos:
PT005348
Seleccione un Tamaño
1 EA
443,00 €
5 EA
1440,00 €
443,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
443,00 €
5 EA
1440,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141734
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
443,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 709-061-70
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 mm
diámetro
0.635 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)