Documentos clave
GF70853418
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinónimos:
AU050250
Seleccione un Tamaño
1 EA
3740,00 €
3740,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
3740,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3740,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 708-534-18
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)