Documentos clave
GF70659962
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.05mm
Sinónimos:
ES301532
Seleccione un Tamaño
1 EA
470,00 €
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 706-599-62
Longitud
0.5 m
grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)