Documentos clave
GF70616088
Polyethylene - Low Density
(LDPE), tube, outside diameter 12.7mm, L 2 m, wall thickness 1.6 mm
Sinónimos:
ET317690
Seleccione un Tamaño
1 EA
268,00 €
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
268,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 706-160-88
Longitud
2 m
pared grosor
1.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)