Merck
GF70462403
Lead
foil, 2m coil, thickness 0.15mm, as rolled, 99.95%
Sinónimos:
Lead, PB000350
Seleccione un Tamaño
1 EA
444,00 €
444,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
444,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pb
Número de CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141723
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
444,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 704-624-03
resistividad
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Motoaki Kato et al.
Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai zasshi, 61(8), 1158-1169 (2005-09-01)
In projection radiography, stationary grids are indispensable accessories to the improvement of diagnostic imaging. On the other hand, they are becoming one of the issues facing digital image processing. The lead foil that composes the grid can produce moiré on
M Bourgeois et al.
Health physics, 62(6), 546-552 (1992-06-01)
A significant amount of radiation escapes the rear of an image receptor in conventional dental radiographic procedures despite the placement of a lead-containing backing at the rear of the film pack. The purpose of this investigation was to place additional
D W Rogers
Medical physics, 26(4), 533-537 (1999-05-05)
Data are presented to allow the photon beam quality specifier being used in the new AAPM TG-51 protocol, %dd(10)x, to be extracted from depth-dose data measured with a 1 mm lead foil either 50 cm or 30 cm from the
X A Li et al.
Medical physics, 26(7), 1245-1251 (1999-08-06)
The purpose of this work is to study the dose enhancement by a thin foil (thickness of 0.2-4 mm) of high-Z material in a water phantom, irradiated by high-energy photon beams. EGS4 Monte Carlo technique was used. Perturbations on the
I Sewerin
Tandlaegebladet, 94(12), 483-486 (1990-09-01)
The lead foil of dental x-ray film packets may cause a number of artifacts; especially well known are the "tractor treads" and "herringbone patterns" following a backward filmpositioning in the patient's mouth. In the present paper a specific and seldomly