Key Documents
GF69920028
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 12x12mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Sinónimos:
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 699-200-28
tamaño × grosor
12x12 mm × 0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)