Documentos clave
GF69455818
Molybdenum/tungsten
rod, Mo67%/W 33%, 25 mm diameter, length 200 mm
Sinónimos:
MO157925
Seleccione un Tamaño
1 EA
2980,00 €
2980,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2980,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2980,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 694-558-18
Longitud
200 mm
diámetro
25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)