Documentos clave
GF69352061
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 220 mm
Sinónimos:
TI010302
Seleccione un Tamaño
1 EA
503,00 €
503,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
503,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
503,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 693-520-61
Longitud
0.2 m
bobina anchura
220 mm
grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)