Documentos clave
GF68961303
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 10mm disks, 0.1mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070340
Seleccione un Tamaño
10 EA
852,00 €
852,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
852,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
852,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 689-613-03
tamaño × grosor
10 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)